Merck
KEY465197880
Key Organics / BIONET
2-phenyl-8-sulfanyl-1,4-dihydroquinolin-4-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.32
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
2-phenyl-8-sulfanyl-4(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C15H11NOS/c17-13-9-12(10-5-2-1-3-6-10)16-15-11(13)7-4-8-14(15)18/h1-9,18H,(H,16,17)
Klucz InChI
RBUQLDTVPBGGCE-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6L-009
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6L-009
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)