Merck
KEY432441919
Key Organics / BIONET
3-(N-methyl4-ethylbenzenesulfonamido)thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.41
Numer MDL:
Iupac Name
3-[[(4-ethylphenyl)sulfonyl](methyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H15NO4S2/c1-3-10-4-6-11(7-5-10)21(18,19)15(2)12-8-9-20-13(12)14(16)17/h4-9H,3H2,1-2H3,(H,16,17)
Klucz InChI
AFFNQZGVHQZCNC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3559
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3559
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)