Merck
KEY424826595
Key Organics / BIONET
1-{[1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1H-1,2,3-triazol-5-yl]methyl}piperazine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.25
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
1-((1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1H-1,2,3-triazol-5-yl)methyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H18FN5O.2ClH/c1-21-14-3-2-11(8-13(14)15)20-12(9-17-18-20)10-19-6-4-16-5-7-19;;/h2-3,8-9,16H,4-7,10H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
INICEZBPBNRZSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3143
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3143
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)