Kluczowe dokumenty
KEY267019891
Key Organics / BIONET
1-thia-4-azaspiro[4.6]undecane hydrochloride
About This Item
mp
157 - 159
Iupac Name
1-thia-4-azaspiro[4.6]undecane hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NS.ClH/c1-2-4-6-9(5-3-1)10-7-8-11-9;/h10H,1-8H2;1H
Klucz InChI
VRWHQXHLENHQIQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BE-0705
Melting Point
157 - 159
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BE-0705
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)