Merck
KEY154404384
Key Organics / BIONET
4-chloro-2-methyl-6-(piperidin-1-yl)pyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.69
Numer MDL:
mp
66 - 68
Iupac Name
4-chloro-2-methyl-6-(1-piperidinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H14ClN3/c1-8-12-9(11)7-10(13-8)14-5-3-2-4-6-14/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
CEVUHJNQSSYUQQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MB-0705
Melting Point
66 - 68
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MB-0705
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)