Merck
JWPH93D8B448
J & W Pharmlab LLC
Pyridin-2-yl-glycine tert-butyl ester hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.72
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-2-(pyridin-2-yl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2O2.ClH/c1-11(2,3)15-10(14)9(12)8-6-4-5-7-13-8;/h4-7,9H,12H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
DBHHTOORADUNGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0144S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0144S
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)