Kluczowe dokumenty
JWPH3249C7B6
J & W Pharmlab LLC
7-Methoxy-thiochroman-3-ylamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
7-methoxy-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-3-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NOS.ClH/c1-12-9-3-2-7-4-8(11)6-13-10(7)5-9;/h2-3,5,8H,4,6,11H2,1H3;1H
Klucz InChI
YDFGAYMJURGPBO-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0048S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0048S
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)