Kluczowe dokumenty
JWPH3249C651
J & W Pharmlab LLC
4-(Tetrahydro-pyran-4-yl)-benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-tetrahydro-2H-pyran-4-ylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C12H14O3/c13-12(14)11-3-1-9(2-4-11)10-5-7-15-8-6-10/h1-4,10H,5-8H2,(H,13,14)
Klucz InChI
UOTCSFXNJIBLLZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0100
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0100
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)