Kluczowe dokumenty
ENAH961CD606
Enamine
tert-butyl 1-(hydroxymethyl)-5-phenyl-3-azabicyclo[3.1.1]heptane-3-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 1-(hydroxymethyl)-5-phenyl-3-azabicyclo[3.1.1]heptane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H25NO3/c1-16(2,3)22-15(21)19-11-17(13-20)9-18(10-17,12-19)14-7-5-4-6-8-14/h4-8,20H,9-13H2,1-3H3
Klucz InChI
SEDLHLAJKFVBKT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27192936
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27192936
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)