Merck
ENAH95E739C8
Enamine
1-{5-oxaspiro[3.4]octan-7-yl}methanamine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.67
Numer MDL:
Iupac Name
(5-oxaspiro[3.4]octan-7-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-5-7-4-8(10-6-7)2-1-3-8;/h7H,1-6,9H2;1H
Klucz InChI
MRIRTBIPDRURFW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27673090
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27673090
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)