Kluczowe dokumenty
ENAH95E72B36
Enamine
4-chloro-1-benzofuran-2-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
4-chlorobenzofuran-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5ClO2/c10-8-2-1-3-9-7(8)4-6(5-11)12-9/h1-5H
Klucz InChI
WWNHBGGOHXDDDC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112913
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112913
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)