Merck
ENAH95E7286D
Enamine
5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridine-3-carboxylic acid dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.11
Numer MDL:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridine-3-carboxylic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N2O2.2ClH/c12-9(13)7-3-6-1-2-10-5-8(6)11-4-7;;/h3-4,10H,1-2,5H2,(H,12,13);2*1H
Klucz InChI
ASGDLQPGSQDNJP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27684839
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27684839
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)