Kluczowe dokumenty
ENAH9453E1D3
Enamine
3-(4-methylphenyl)azetidine; trifluoroacetic acid
About This Item
Iupac Name
3-(p-tolyl)azetidine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C10H13N.C2HF3O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)10-6-11-7-10;3-2(4,5)1(6)7/h2-5,10-11H,6-7H2,1H3;(H,6,7)
Klucz InChI
ZNWWOUTVNMXKPI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106329
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106329
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)