Kluczowe dokumenty
ENAH9453D85F
Enamine
methyl 3-[2-(azetidin-3-yl)-1,3-oxazol-5-yl]propanoate dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
methyl 3-(2-(azetidin-3-yl)oxazol-5-yl)propanoate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O3.2ClH/c1-14-9(13)3-2-8-6-12-10(15-8)7-4-11-5-7;;/h6-7,11H,2-5H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
FOKPYMYGQOREER-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106034
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106034
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)