Merck
ENAH93E74204
Enamine
2-fluoro-3-methylbut-2-en-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.12
Numer MDL:
Iupac Name
2-fluoro-3-methylbut-2-en-1-ol
Inchi Code
1S/C5H9FO/c1-4(2)5(6)3-7/h7H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
JPTSQZOXYWIQIW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7183630
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7183630
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)