Merck
ENAH93E74136
Enamine
3-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)cyclohexan-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.21
Numer MDL:
Iupac Name
3-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)cyclohexan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H13N3O/c12-8-3-1-2-7(6-8)11-9-4-5-10-11/h4-5,7-8,12H,1-3,6H2
Klucz InChI
JENDBKYQYIKTFN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19576336
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19576336
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)