Kluczowe dokumenty
ENAH90823792
Enamine
2-(trifluoromethyl)pyridine-4-sulfonamide
About This Item
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)pyridine-4-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H5F3N2O2S/c7-6(8,9)5-3-4(1-2-11-5)14(10,12)13/h1-3H,(H2,10,12,13)
Klucz InChI
HQUDYRRWNJTOPC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541797
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541797
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)