Kluczowe dokumenty
ENAH5802E2F8
Enamine
5-bromo-2-ethylpyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-bromo-2-ethylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-2-7-6(8(11)12)3-5(9)4-10-7/h3-4H,2H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
PTNDGAROFITBAL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2194509
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2194509
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)