Merck
ENAH5802DD4A
Enamine
2-methoxy-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.21
Numer MDL:
Iupac Name
2-methoxy-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c1-15-11-7-10(4-3-9(11)8-14)13-6-2-5-12-13/h2-8H,1H3
Klucz InChI
JOSLWMHZVILTFG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436250
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436250
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)