Merck
ENAH38A2CCCF
Enamine
6-(diethoxymethyl)morpholin-3-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.24
Numer MDL:
Iupac Name
6-(diethoxymethyl)morpholin-3-one
Inchi Code
1S/C9H17NO4/c1-3-12-9(13-4-2)7-5-10-8(11)6-14-7/h7,9H,3-6H2,1-2H3,(H,10,11)
Klucz InChI
PCXJHJAKORZECJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735216
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735216
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)