Kluczowe dokumenty
ENAH315523F7
Enamine
2-bromo-4,6-difluoropyridin-3-amine
About This Item
Iupac Name
2-bromo-4,6-difluoropyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C5H3BrF2N2/c6-5-4(9)2(7)1-3(8)10-5/h1H,9H2
Klucz InChI
OVVYFAIAVAFNFD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743346
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743346
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)