Merck
ENAH31551FAE
Enamine
2-(2-methyloxolan-2-yl)piperidine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.73
Numer MDL:
Iupac Name
2-(2-methyltetrahydrofuran-2-yl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO.ClH/c1-10(6-4-8-12-10)9-5-2-3-7-11-9;/h9,11H,2-8H2,1H3;1H
Klucz InChI
CRHUOSVYSLYBJL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736135
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736135
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)