Merck
ENAH31551F77
Enamine
methyl 4-(4-bromophenoxy)pyridine-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.13
Numer MDL:
mp
88-93
Iupac Name
methyl 4-(4-bromophenoxy)-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H10BrNO3/c1-17-13(16)12-8-11(6-7-15-12)18-10-4-2-9(14)3-5-10/h2-8H,1H3
Klucz InChI
NWJZKKXJILDETE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735800
Melting Point
88-93
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735800
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)