Merck
ENAH3155164D
Enamine
1-tert-butyl 2-methyl 2-(cyanomethyl)pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.31
Numer MDL:
Iupac Name
1-(tert-butyl) 2-methyl 2-(cyanomethyl)pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C13H20N2O4/c1-12(2,3)19-11(17)15-9-5-6-13(15,7-8-14)10(16)18-4/h5-7,9H2,1-4H3
Klucz InChI
KSLZMQHJMSLQHS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211744
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211744
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)