Merck
ENAH304749C6
Enamine
2-(1H-1,3-benzodiazol-2-ylsulfanyl)ethan-1-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.27
Numer MDL:
Iupac Name
2-(1H-benzimidazol-2-ylsulfanyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C9H11N3S/c10-5-6-13-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12)
Klucz InChI
VRYQWOHUFXJQHB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-242691
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)