Kluczowe dokumenty
ENAH3035D7FE
Enamine
ethyl 2-amino-3-bromo-6-fluorobenzoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 2-amino-3-bromo-6-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H9BrFNO2/c1-2-14-9(13)7-6(11)4-3-5(10)8(7)12/h3-4H,2,12H2,1H3
Klucz InChI
KGFJZHRDFRZUBP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3280959
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3280959
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)