Kluczowe dokumenty
ENAH2C558834
Enamine
4-(morpholin-4-yl)quinazoline-7-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
4-(4-morpholinyl)-7-quinazolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13N3O3/c17-13(18)9-1-2-10-11(7-9)14-8-15-12(10)16-3-5-19-6-4-16/h1-2,7-8H,3-6H2,(H,17,18)
Klucz InChI
XQJHISFKIXDERQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486478
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486478
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)