Kluczowe dokumenty
ENAH2C5580CF
Enamine
4-aminopiperidine-4-carboxamide dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-aminopiperidine-4-carboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N3O.2ClH/c7-5(10)6(8)1-3-9-4-2-6;;/h9H,1-4,8H2,(H2,7,10);2*1H
Klucz InChI
MINBIAJDEJWYOS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480400
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480400
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)