Merck
ENAH2C55690E
Enamine
methyl 2,2-dimethyl-3-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.25
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2,2-dimethyl-3-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H14O3/c1-13(2)10(12(15)16-3)8-6-4-5-7-9(8)11(13)14/h4-7,10H,1-3H3
Klucz InChI
RPMBVQRHROMPEA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267418
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267418
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)