Merck
ENAH0CD45D86
Enamine
1-bromo-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.54
Numer MDL:
Iupac Name
1-bromo-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12BrN.ClH/c8-6-5-7(6)1-3-9-4-2-7;/h6,9H,1-5H2;1H
Klucz InChI
PYDYIXSFQVRFEY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704853
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704853
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)