Merck
ENAH049F1E13
Enamine
(1-methoxycyclopropyl)methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Numer MDL:
Iupac Name
(1-methoxycyclopropyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H10O2/c1-7-5(4-6)2-3-5/h6H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
NNJYWHBHHWGUFF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262738
Piktogramy
FlameExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262738
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)