Kluczowe dokumenty
ENAH04257909
Enamine
[2-(methoxymethyl)cyclobutyl]methanamine
About This Item
Iupac Name
(2-(methoxymethyl)cyclobutyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-9-5-7-3-2-6(7)4-8/h6-7H,2-5,8H2,1H3
Klucz InChI
AHDZHEKBHWTBLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654489
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654489
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)