Kluczowe dokumenty
ENAH0424ACC8
Enamine
4,6-dihydroxypyrimidine-5-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
4,6-dihydroxypyrimidine-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H3N3O2/c6-1-3-4(9)7-2-8-5(3)10/h2H,(H2,7,8,9,10)
Klucz InChI
ZTTZQYHGZCMWPG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170981
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170981
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)