Kluczowe dokumenty
ENAH03BB4EAA
Enamine
methyl (2R)-2-isocyanatopropanoate
About This Item
Iupac Name
methyl (2R)-2-isocyanatopropanoate
Inchi Code
1S/C5H7NO3/c1-4(6-3-7)5(8)9-2/h4H,1-2H3/t4-/m1/s1
Klucz InChI
ZYILYULSVKLHKZ-SCSAIBSYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272459
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272459
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)