Merck
ENAH039FDC85
Enamine
3-bromo-4-methoxypyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.02
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-9-6-2-3-8-4-5(6)7/h2-4H,1H3
Klucz InChI
DSFJKFHIMBVWAV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90214
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90214
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)