Kluczowe dokumenty
ENAH039FDB46
Enamine
3-hydroxy-3-phenylcyclopentane-1-carboxylic acid
About This Item
mp
67-71
Iupac Name
3-hydroxy-3-phenylcyclopentane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14O3/c13-11(14)9-6-7-12(15,8-9)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,9,15H,6-8H2,(H,13,14)
Klucz InChI
XYSFWCWXJQTOPP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199125
Melting Point
67-71
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199125
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)