Merck
ENA947419511
Enamine
5-bromo-2-methoxybenzene-1,3-dicarbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.06
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-methoxyisophthalaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7BrO3/c1-13-9-6(4-11)2-8(10)3-7(9)5-12/h2-5H,1H3
Klucz InChI
PLGQWZJIJNUBEW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701485
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701485