Kluczowe dokumenty
ENA947393435
Enamine
3-amino-4-chloro-N-(2,2-dimethylpropyl)benzamide
About This Item
Iupac Name
3-amino-4-chloro-N-neopentylbenzamide
Inchi Code
1S/C12H17ClN2O/c1-12(2,3)7-15-11(16)8-4-5-9(13)10(14)6-8/h4-6H,7,14H2,1-3H3,(H,15,16)
Klucz InChI
VYUALZYOEHNFNJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366555
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366555
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)