Kluczowe dokumenty
ENA947391705
Enamine
1-[(3aR,6aS)-octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-2-yl]ethan-1-one hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-((3aR,6aS)-hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)ethan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O.ClH/c1-6(11)10-4-7-2-9-3-8(7)5-10;/h7-9H,2-5H2,1H3;1H/t7-,8+;
Klucz InChI
MDIPTUCBYZWLLE-KVZVIFLMSA-N
temp. przechowywania
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378067
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)