Merck
ENA947390954
Enamine
5-thia-8-azaspiro[3.4]octane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.23
Numer MDL:
Iupac Name
5-thia-8-azaspiro[3.4]octane
Inchi Code
1S/C6H11NS/c1-2-6(3-1)7-4-5-8-6/h7H,1-5H2
Klucz InChI
FESTXUIXVBKJRG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658858
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658858
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)