Kluczowe dokumenty
ENA769517687
Enamine
1-(pyridin-2-yl)hept-6-en-2-one
About This Item
Iupac Name
1-(2-pyridinyl)-6-hepten-2-one
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-2-3-4-8-12(14)10-11-7-5-6-9-13-11/h2,5-7,9H,1,3-4,8,10H2
Klucz InChI
DEZSSMYSMHMOAI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374239
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374239
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)