Kluczowe dokumenty
ENA517161250
Enamine
3-[1-(3-hydroxypropyl)cyclopropyl]propan-1-ol
About This Item
Iupac Name
3,3'-(cyclopropane-1,1-diyl)bis(propan-1-ol)
Inchi Code
1S/C9H18O2/c10-7-1-3-9(5-6-9)4-2-8-11/h10-11H,1-8H2
Klucz InChI
INNRAURZFRXXAK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305680
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305680
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)