Kluczowe dokumenty
ENA458426311
Enamine
3,3-difluorobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3,3-difluorobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9F2N.ClH/c1-4(5,6)2-3-7;/h2-3,7H2,1H3;1H
Klucz InChI
AUBMPIMOUQBSKV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226317
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)