Kluczowe dokumenty
ENA457511235
Enamine
N-(2-sulfamoylphenyl)cyclopropanecarboxamide
About This Item
Iupac Name
N-[2-(aminosulfonyl)phenyl]cyclopropanecarboxamide
Inchi Code
1S/C10H12N2O3S/c11-16(14,15)9-4-2-1-3-8(9)12-10(13)7-5-6-7/h1-4,7H,5-6H2,(H,12,13)(H2,11,14,15)
Klucz InChI
VMQRRGDXYRBKPX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223160
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223160
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)