Kluczowe dokumenty
ENA424046169
Enamine
1-amino-3-(2-ethoxyethoxy)propan-2-ol
About This Item
Iupac Name
1-amino-3-(2-ethoxyethoxy)-2-propanol
Inchi Code
1S/C7H17NO3/c1-2-10-3-4-11-6-7(9)5-8/h7,9H,2-6,8H2,1H3
Klucz InChI
ULQSYYYHMDRCPI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177625
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177625
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)