Merck
ENA423209610
Enamine
2,2,6,6-tetramethylmorpholine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.23
Numer MDL:
Iupac Name
2,2,6,6-tetramethylmorpholine
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-7(2)5-9-6-8(3,4)10-7/h9H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
GVGCGIPIDFQMFA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170553
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170553
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)