Kluczowe dokumenty
ENA413166427
Enamine
1-isocyanato-2-(methylsulfanyl)ethane
About This Item
Iupac Name
1-isocyanato-2-(methylsulfanyl)ethane
Inchi Code
1S/C4H7NOS/c1-7-3-2-5-4-6/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
AAEBLLZFCQTPAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141624
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)