Merck
ENA408615409
Enamine
2-amino-3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.13
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3O2.2ClH/c1-5-3-6(2)11(10-5)4-7(9)8(12)13;;/h3,7H,4,9H2,1-2H3,(H,12,13);2*1H
Klucz InChI
SQRNUZZYLCGPMV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136049
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136049
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)