Kluczowe dokumenty
ENA394767184
Enamine
2-methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-methyl-2-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-7(6(9)10)4-2-3-5-8-7;/h8H,2-5H2,1H3,(H,9,10);1H
Klucz InChI
XIYPMNONXCCODR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128010
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128010
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)