Merck
ENA346974754
Enamine
3-{[2-(trifluoromethoxy)phenyl]methyl}azetidine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.68
Numer MDL:
Iupac Name
3-[2-(trifluoromethoxy)benzyl]azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12F3NO.ClH/c12-11(13,14)16-10-4-2-1-3-9(10)5-8-6-15-7-8;/h1-4,8,15H,5-7H2;1H
Klucz InChI
MAFXCIOBMRIEKX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96471
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96471
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)